Learn More
Novus Biologicals™ Rat Skin Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18019399 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18019399 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18019399 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP2102730.1MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Rat skin tissue from outbred Sprague Dawley Albino rat whole cell lysate 2mg/mL supplied in SDS sample buffer containing 5% Beta-mercaptoethanol. Lysates are guaranteed for 6 months from date of receipt.
The Rat Skin Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from rat. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Skin
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento Supplied in SDS sample buffer containing 5% Beta-mercaptoethanol.
Especificidad de la prueba Rat skin tissue from outbred Sprague Dawley Albino rat
Especie del huésped Rat
Concentración 2 mg/mL
Contenido y almacenamiento Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.