Learn More
Beskrivelse
The Rat Skin Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from rat. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Tissue | Skin |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | Supplied in SDS sample buffer containing 5% Beta-mercaptoethanol. |
| Especificidad de la prueba | Rat skin tissue from outbred Sprague Dawley Albino rat |
| Especie del huésped | Rat |
| Concentración | 2 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?