Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 125.00 to 8000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 75.00 pg/mL |
| Tipo de producto | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Tipo de muestra | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Especificidad | This kit recognizes Rat NRG-1 in. samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat NRG-1 and analogues was observed. |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 3084 |
| Símbolo de gen | NRG1 |
| Cantidad | 1 Kit |
| Disciplina de investigación | Biologically Active Proteins, Chromatin Research, Glia Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Signal Transduction |
| Mostrar más |