Learn More
Gibco™ Rat IFN-beta Recombinant Protein
Código de producto. 10414383
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 10 ⊃5 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
10414383 1 x 10 ⊃5 U cada uno
1 options
Product Code. 10414383
Brand: Gibco™ PRC4024
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Rat IFN-beta Recombinant Protein
Rat IFN-beta Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IFN-β is involved in immune responses against viral infection.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
ID de gen (Entrez) 24481
Peso molecular 19.7 kDa
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 1 x 10 ⊃5 U
Alias de gen IFN-β
Especie Rat
Contenido y almacenamiento Store in refrigerator (2–8°C).
Nivel de endotoxinas 1 EU/vial
Masa 2.4 x 10^5 units
Condiciones de envío Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Sistema de expresión Mammalian
Familia de proteínas Cytokines & Receptors
Forma de proteína Recombinant, Ligand
Formulario Lyophilized
Subtipo de proteína Interferons
Categoría de investigación Immunology, Virology, Signal Transduction
Línea de productos Gibco
Grado de pureza o calidad 90 %
Show More Show Less
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.