missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Rat CXCL2 (GRO beta) Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17882563
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
250 μg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17882563 5 μg 5 microgramos
17802823 100 μg 100 microgramos
17802053 1 mg 1 miligramo
17872713 250 μg 250 microgramos
17802973 25 μg 25 microgramos
17882283 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17882563

Marca: Gibco™ 400115UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Rat GRO-beta/MIP-2 is a 7.9 kDa protein consisting of 73 amino acids, including the 'ELR' motif common to the CXC chemokine family that binds to CXCR1 or CXCR2. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P30348
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 114105
Peso molecular 7.9 kDa
Nombre Rat CXCL2 (GRO beta)
Cantidad 5 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 2; CINC-2 A; Cinc3; CINC-3; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 2; C-X-C motif chemokine ligand 2; CXCL; CXCL2; Cytokine-induced neutrophil chemoattractant 3; GRO b; gro beta; GRO β; GRO2; GRO2 oncogene; GROb; GRObeta; gro-beta; GRO-beta(5-73); GRO-beta-T; Growth-regulated protein beta; GROβ; Hematopoietic synergistic factor; HSF; Macrophage inflammatory protein 2; macrophage inflammatory protein 2-alpha; melanoma growth stimulatory activity beta; MGSA beta; Mgsa-b; MIP 2 A; MIP 2 alpha; MIP 2 A; Mip2; MIP-2; MIP2 a; MIP2 a; MIP2A; MIP-2 A; MIP2-alpha; SB-251353; Scyb; Scyb2; small inducible cytokine subfamily, member 2
Nombre común CXCL2
Símbolo de gen Cxcl2
Actividad biológica Determined by its ability to chemoattract rat neutrophils using a concentration range of 10.0-100.0 ng/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia VVVASELRCQ CLTTLPRVDF KNIQSLTVTP PGPHCAQTEV IATLKDGHEV CLNPEAPLVQ RIVQKILNKG KAN
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.