missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Rat CXCL1 (GRO alpha) Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17862043
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
2 x 500 μg
250 μg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
paquete de 2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17862043

Marca: Gibco™ 400105UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

400-10-1MG will be provided as 2 x 500 μg (400-10-500UG). Recombinant Rat GRO/KC is a 7.8 kDa protein consisting of 72 amino acids, including the 'ELR' motif common to the CXC chemokine family that binds to CXCR1 or CXCR2. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

CXCL1, CXCL2, and CXCL3, also known respectively as GRO alpha, GRO beta (MIP-2 alpha) and GRO gamma (MIP-2 beta), are members of the CXC subfamily of chemokines. Mature CXCL1/2/3 proteins bind with high affinity to the IL-8 receptor type B and are potent neutrophil attractants and activators. In vitro, the processed forms GRO-alpha(4-73), GRO-alpha(5-73) and GRO-alpha(6-73) show a 30-fold higher chemotactic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P14095
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 81503
Peso molecular 7.8 kDa
Nombre Rat CXCL1 (GRO alpha)
Cantidad 5 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen alpha-chemokine; C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 1; chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (melanoma growth stimulating activity, alpha); Cinc1; CINC-1; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 1; C-X-C motif chemokine ligand 1; CXCL; CXCL1; CXCL-1; Cytokine-induced neutrophil chemoattractant 1; fibroblast secretory protein; Fsp; Gro; GRO a; GRO a; Gro1; GRO1 oncogene; GRO1 oncogene (melanoma growth stimulating activity, alpha); GRO1 oncogene (melanoma growth-stimulating activity); GROa; GROalpha; GRO-alpha(1-73); GRO-alpha(4-73); GRO-alpha(5-73); GRO-alpha(6-73); Growth-regulated alpha protein; GROa; Hematopoietic synergistic factor; HSF; KC; KC(5-72); KC/GR)-alpha; KC/GRO-alpha; KC-T; melanoma growth stimulating activity, alpha; Melanoma growth stimulatory activity; melanoma growth stimulatory activity alpha; MGSA; MGSA alpha; MGSA-a; N51; NAP3; NAP-3; Neutrophil-activating protein 3; platelet-derived growth factor-inducible protein KC; SCYB1; secretory protein N51
Nombre común CXCL1 (GRO alpha)
Símbolo de gen Cxcl1
Actividad biológica Determined by its ability to chemoattract rat neutrophils using a concentration range of 10.0-100.0 ng/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia APVANELRCQ CLQTVAGIHF KNIQSLKVMP PGPHCTQTEV IATLKNGREA CLDPEAPMVQ KIVQKMLKGV Pk.
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado