Learn More
Rat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG (H+L) |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000, Dot Blot |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Rabbit IgG whole molecule |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 1 mg |
| Mostrar más |
For Research Use Only