Learn More
Rat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin/Cy7 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Código de producto. 18580274 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
18580274 500 μg 500 microlitros
1 options
Código de producto. 18580274 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP172765APCCY7
Rat Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC-Cyanine7
Formulación PBS
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Rabbit IgG whole molecule
Método de purificación Multi-step
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG