missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat anti-Mouse IgG2a Heavy Chain Secondary Antibody (LO-MG2a-7), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 30228127 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30228127 0.25 mL 0.25 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30228127

Marca: Novus Biologicals NBP268435G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IgG2a Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG2a Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG2a Heavy Chain
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon LO-MG2a-7
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Purified IgG from BALB/c mice
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.