Learn More
RASSF6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | RASSF6 |
|---|---|
| Concentración | 0.53 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16879303
|
Proteintech
11921-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16869303
|
Proteintech
11921-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RASSF6 is a member of the RAS association domain family of RAS effectors/tumor suppressors that mediate some of the growth inhibitory properties of RAS oncogenes.Especificaciones
| RASSF6 | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q4QR82, Q6ZTQ3, Q80UQ2 | |
| 166824, 305251, 73246 | |
| RASSF6 Fusion Protein Ag2565 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RASSF6 |
| 0.53 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| RASSF6 | |
| RASSF6 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |