Learn More
RASSF6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16879303 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16879303 20 μL 20 microlitros
16869303 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16879303 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 119211AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
RASSF6 is a member of the RAS association domain family of RAS effectors/tumor suppressors that mediate some of the growth inhibitory properties of RAS oncogenes.
Especificaciones
Antígeno RASSF6
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.53 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica RASSF6
N.º de referencia del gen Q4QR82, Q6ZTQ3, Q80UQ2
Alias de gen RASSF6
Símbolos de los genes RASSF6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RASSF6 Fusion Protein Ag2565
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 166824, 305251, 73246
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG