missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RASSF1 Antibody (OTI2B11), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18176956 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18176956 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18176956 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273786B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RASSF1 Monoclonal specifically detects RASSF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RASSF1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B11
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 123F2, NORE2A, pancreas-specific ras association domain family 1 protein, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 1, ras association domain-containing protein 1, RASSF1A, RDA32cardiac-specific ras association domain family 1 protein, REH3P21, tumor suppressor protein RDA32, WUGSC:H_LUCA12.5
Símbolos de los genes RASSF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human RASSF1 (NP_009113) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11186.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.