Learn More
RASGRF1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18607342 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18607342 0.1 mL 0.10 ml
18616132 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18607342 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2952330.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
RASGRF1 Polyclonal antibody specifically detects RASGRF1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno RASGRF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen CDC25guanine nucleotide exchange factor, CDC25L, GNRPguanine nucleotide-releasing factor 1, GRF1, GRF55, guanine nucleotide-releasing factor, 55 kD, Guanine nucleotide-releasing protein, H-GRF55, PP13187, Ras protein-specific guanine nucleotide-releasing factor 1, ras-GRF1, ras-specific guanine nucleotide-releasing factor 1, Ras-specific guanine nucleotide-releasing factor, CDC25 homolog, Ras-specific nucleotide exchange factor CDC25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-190 of human RASGRF1 (NP_001139120.1). MQKGIRLNDGHVASLGLLARKDGTRKGYLSKRSSDNTKWQTKWFALLQNLLFYFESDSSSRPSGLYLLEGCVCDRAPSPKPALSAKEPLEKQHYFTVNFSHENQKALELRTEDAKDCDEWVAAIAHASYRTLATEHEALMQKYLHLLQIVETEKTVAKQLRQQIEDGEIEIERLKAEITSLLKDNERIQS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5923
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.