missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ras-GAP Antibody (S01-1D7), Novus Biologicals™

Código de producto. 18621064 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18621064 100 μg 100 microlitros
18694235 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18621064

Marca: Novus Biologicals NBP320000100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Ras-GAP Monoclonal antibody specifically detects Ras-GAP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ras-GAP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S01-1D7
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen CMAVM;CM-AVM;CMAVM1;GAP;p120;p120GAP;p120RASGAP;PKWS;Ras GTPase-activating protein 1;RASA;RASA1;RASGAP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Ras-GAP (Uniprot # P20936)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Core ESC Like Genes, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5921
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.