missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RARRES3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18157889 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18157889 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18157889

Marca: Novus Biologicals NBP131057

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RARRES3 Polyclonal specifically detects RARRES3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RARRES3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Alias de gen HRASLS4, PLA1/2-3, RAR-responsive protein TIG3, retinoic acid receptor responder (tazarotene induced) 3, retinoic acid receptor responder protein 3, retinoic acid-inducible gene 1, Retinoid-inducible gene 1 protein, RIG1, Tazarotene-induced gene 3 protein, TIG3MGC8906
Símbolos de los genes RARRES3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human RARRES3. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 18 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Tumor Suppressors, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5920
Especificidad de la prueba Tested in human. Not yet tested in any other species.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.