Learn More
GeneBLAzer™ Células RARα-UAS-bla HEK 293T
Las células GeneBLAzer™ RARα-UAS-bla HEK 293T contienen el dominio de unión de ligando (LBD) del receptor alfa de ácido retinoico humano fusionado con el dominio de unión a ADN de GAL4.
Marca: GeneBLAzer™ K1685
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Agonistas alternativos: T4, Tetrac
- Antagonistas: 1-850
- Agonista principal: Hormona T3
- Las células GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T (n.º de catálog. 1104) expresan de manera estable un gen indicador de beta-lactamasa bajo el control transcripcional de una secuencia activadora anterior (UAS) 7x.
- La transcripción de la 7xUAS se activa mediante la unión del factor de transcripción GAL4 de dominio de unión de ADN (DBD).
- El GAL4-DBD se expresa como una proteína de fusión con el dominio de unión del ligando (LBD) de RAR alfa.
- Cuando un agonista se une al LBD de la proteína de fusión GAL4(DBD)-RAR alfa(LBD), se transloca al núcleo donde se une al UAS x 7 que induce la transcripción de beta-lactamasa.
- Las células RAR alpha-UAS-bla HEK 293T se han probado para determinar el rendimiento del ensayo utilizando condiciones de ensayo variables, como la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación y el tiempo de carga del sustrato, y se han validado para las concentraciones de CE50 y Z' de ácido transretinoico.
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Receptores nucleares | |
2 x 106 células |
Fluorescente | |
Células TR alpha-UAS-bla HEK 293T (K1260) | |
Células en proceso de división |