Learn More
RAPGEF3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Especificaciones
| Antígeno | RAPGEF3 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30231154
|
Novus Biologicals
NBP3-37986-100ul |
100 μL |
550.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30228172
|
Novus Biologicals
NBP3-37986-20ul |
20 μL |
190.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RAPGEF3 Polyclonal antibody specifically detects RAPGEF3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western BlotEspecificaciones
| RAPGEF3 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 10411 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| 9330170P05Rik, bcm910, cAMP-GEFI, cAMP-regulated guanine nucleotide exchange factor I, CGEF1, EPAC 1, EPAC1, EPACRAP guanine-nucleotide-exchange factor (GEF) 3, Exchange factor directly activated by cAMP 1, Exchange protein directly activated by cAMP 1, HSU79275, MGC21410, Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 3, rap guanine nucleotide exchange factor 3, Rap1 guanine-nucleotide-exchange factor directly activated by cAMP | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human RAPGEF3 (NP_001092002.1).,, Sequence:, MVLRRMHRPRSCSYQLLLEHQRPSCIQGLRWTPLTNSEESLDFSESLEQASTERVLRAGRQLHRHLLATCPNLIRDRKYHLRLYRQCCSGRELVDGILALGLGVHSRSQVVGICQVLLDEGALCHVKHDWAFQDRDAQFYRFPGPEPEPVGTHEMEEELAEAVALLSQRGPDALLTVALRKPPGQRTDEELDLIFEELLH | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |