missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAPGEF3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30231154 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30231154 100 μL 100 microlitros
30228172 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30231154

Marca: Novus Biologicals NBP337986100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RAPGEF3 Polyclonal antibody specifically detects RAPGEF3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAPGEF3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen 9330170P05Rik, bcm910, cAMP-GEFI, cAMP-regulated guanine nucleotide exchange factor I, CGEF1, EPAC 1, EPAC1, EPACRAP guanine-nucleotide-exchange factor (GEF) 3, Exchange factor directly activated by cAMP 1, Exchange protein directly activated by cAMP 1, HSU79275, MGC21410, Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 3, rap guanine nucleotide exchange factor 3, Rap1 guanine-nucleotide-exchange factor directly activated by cAMP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human RAPGEF3 (NP_001092002.1).,, Sequence:, MVLRRMHRPRSCSYQLLLEHQRPSCIQGLRWTPLTNSEESLDFSESLEQASTERVLRAGRQLHRHLLATCPNLIRDRKYHLRLYRQCCSGRELVDGILALGLGVHSRSQVVGICQVLLDEGALCHVKHDWAFQDRDAQFYRFPGPEPEPVGTHEMEEELAEAVALLSQRGPDALLTVALRKPPGQRTDEELDLIFEELLH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10411
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.