missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAP1A Antibody (5F8) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18193589 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18193589 0.1 mL 0.10 ml
18689205 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18193589

Marca: Novus Biologicals NBP237496

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RAP1A Monoclonal specifically detects RAP1A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAP1A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 5F8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C21KG, G-22K, GTP-binding protein smg p21A, KREV-1, KREV1Ras-related protein Krev-1, RAP1, RAP1A, member of RAS oncogene family, ras-related protein Rap-1A, RAS-related protein RAP1A, SMGP21
Símbolos de los genes RAP1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human RAP1A expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 21 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Endosome Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5906
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.