missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RAP1A Antibody (5F8) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-37496-0.025ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
RAP1A Monoclonal specifically detects RAP1A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
Especificaciones
| RAP1A | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready | |
| C21KG, G-22K, GTP-binding protein smg p21A, KREV-1, KREV1Ras-related protein Krev-1, RAP1, RAP1A, member of RAS oncogene family, ras-related protein Rap-1A, RAS-related protein RAP1A, SMGP21 | |
| Mouse | |
| 21 kDa | |
| 0.025 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Endosome Markers | |
| 5906 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF | |
| 5F8 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| RAP1A | |
| Purified recombinant fragment of human RAP1A expressed in E. Coli. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido