missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RANGAP1 Mouse, anti-Human, CoraLite Plus 594, Clone: 1F3A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Especificaciones
| Antígeno | RANGAP1 |
|---|---|
| Clon | 1F3A4 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Conjugado | CoraLite Plus 594 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18054725
|
Proteintech
CL594-67146-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18015135
|
Proteintech
CL594-67146-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The RANGAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RANGAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RANGAP1 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 594.
Especificaciones
| RANGAP1 | |
| 1000 μg/mL | |
| CoraLite Plus 594 | |
| Mouse | |
| 5905 | |
| IgG1 | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
| 1F3A4 | |
| Immunofluorescence | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Fug1, KIAA1835, RANGAP1, SD | |
| Primary |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto