missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RANGAP1 Mouse, anti-Human, CoraLite Plus 594, Clone: 1F3A4, Proteintech

Código de producto. 18054725 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18054725 20 μL 20 microlitros
18015135 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18054725

Marca: Proteintech CL5946714620UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The RANGAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RANGAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RANGAP1 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 594.

Especificaciones

Antígeno RANGAP1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clon 1F3A4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 594
Símbolos de los genes Fug1, KIAA1835, RANGAP1, SD
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5905
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 155 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.