Learn More
RanBP2 Antibody (2E1), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200067759 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18563460 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18563460
Marca: Novus Biologicals NB100744800.025mg
Mouse Monoclonal Antibody
RanBP2 Monoclonal specifically detects RanBP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RanBP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 20
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:1000
N.º de referencia del gen P49792
Alias de gen ANE1, E3 SUMO-protein ligase RanBP2, EC 5.2.1.8, Nuclear pore complex protein Nup358, nucleoporin 358, Nucleoporin Nup358, NUP358TRP2, P270, RAN binding protein 2, Ran-binding protein 2, RanBP2, transformation-related protein 2,358 kDa nucleoporin, TRP1
Símbolos de los genes RANBP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to 150 N-terminal residues of human Nup358.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5903
Especificidad de la prueba Nup358 (2E1)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only