Learn More
RanBP2 Antibody (2E1), Novus Biologicals™
Código de producto. 18563460 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18563460 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18563460 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100744800.025mg
Mouse Monoclonal Antibody
RanBP2 Monoclonal specifically detects RanBP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno RanBP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 20
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:1000
N.º de referencia del gen P49792
Alias de gen ANE1, E3 SUMO-protein ligase RanBP2, EC 5.2.1.8, Nuclear pore complex protein Nup358, nucleoporin 358, Nucleoporin Nup358, NUP358TRP2, P270, RAN binding protein 2, Ran-binding protein 2, RanBP2, transformation-related protein 2,358 kDa nucleoporin, TRP1
Símbolos de los genes RANBP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to 150 N-terminal residues of human Nup358.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5903
Especificidad de la prueba Nup358 (2E1)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.