missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RanBP16 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18515456 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18515456 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18515456 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318480R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RanBP16 Polyclonal antibody specifically detects RanBP16 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RanBP16
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EXP7, exportin 7, KIAA0745exportin-7, RAN binding protein 16, Ran-binding protein 16, RANBP16Exp7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between between 1 and 50..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23039
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.