missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RanBP1 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18712131 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18712131 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18712131 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10079815G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RanBP1 Polyclonal antibody specifically detects RanBP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RanBP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HTF9A, MGC88701, RAN binding protein 1, Ran-binding protein 1, RanBP1, ran-specific GTPase-activating protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 150 and the C-terminus (residue 201) of human RAN Binding Protein 1 using the numbering given in entry NP_002873.1 (GeneID 5902).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5902
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.