missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAMP3 Antibody (Medella patent anti-RAMP-3), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30114315 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30114315 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30114315

Marca: Novus Biologicals NBP327994APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

RAMP3 Monoclonal antibody specifically detects RAMP3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAMP3
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Medella patent anti-RAMP-3
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen calcitonin receptor-like receptor activity modifying protein 3, Calcitonin-receptor-like receptor activity-modifying protein 3, CRLR activity-modifying protein 3, receptor (calcitonin) activity modifying protein 3, receptor (G protein-coupled) activity modifying protein 3, receptor activity modifying protein 3, receptor activity-modifying protein 3, receptor-activity-modifying protein 3
Especie del huésped Human
Inmunógeno RAMP3
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10268
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.