missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAMP2 Antibody (773816) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 18635283 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18635283 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18635283 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6500A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

RAMP2 Monoclonal antibody specifically detects RAMP2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAMP2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 773816
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen calcitonin receptor-like receptor activity modifying protein 2, Calcitonin-receptor-like receptor activity-modifying protein 2, CRLR activity-modifying protein 2, receptor (calcitonin) activity modifying protein 2, receptor (G protein-coupled) activity modifying protein 2, receptor activity modifying protein 2, receptor activity-modifying protein 2, receptor-activity-modifying protein 2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse RAMP2, Ser45-Val159, Accession # Q9WUP0
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10266
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.