missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ramatroban, MedChemExpress

Código de producto. 16458598
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16458598 10 mg 10 miligramos
16474467 50 mg 50 miligramos
16408446 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458598

Marca: Medchem Express HYB0745

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ramatroban is a selective thromboxane A2 (TxA2, IC50=14 nM) antagonist, which also antagonizes CRTH2 (IC50=113 nM) by inhibiting PGD2 binding.

Ramatroban is a selective thromboxane A2 (TxA2, IC50=14 nM) antagonist, which also antagonizes CRTH2 (IC50=113 nM) by inhibiting PGD2 binding.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ramatroban
CAS 116649-85-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21FN2O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo BAY u3405
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (300.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCN1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C[C@H](NS(=O)(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC2
Peso molecular (g/mol) 416.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.47
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.