missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ralimetinib dimesylate, MedChemExpress

Código de producto. 16478277
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16478277 5 mg 5 miligramos
16495578 10 mg 10 miligramos
16466126 100 mg 100 miligramos
16461747 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16478277 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13241

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ralimetinib dimesylate (LY2228820 dimesylate) is a selective, ATP-competitive inhibitor of p38 MAPK α/β with IC50s of 5.3 and 3.2 nM, respectively. Ralimetinib (LY2228820) selectively inhibits phosphorylation of MK2 (Thr334), with no effect on phosphorylation of p38a MAPK, JNK, ERK1/2, c-Jun, ATF2, or c-Myc.

Ralimetinib dimesylate (LY2228820 dimesylate) is a selective, ATP-competitive inhibitor of p38 MAPK α/β with IC50s of 5.3 and 3.2 nM, respectively. Ralimetinib (LY2228820) selectively inhibits phosphorylation of MK2 (Thr334), with no effect on phosphorylation of p38a MAPK, JNK, ERK1/2, c-Jun, ATF2, or c-Myc.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ralimetinib dimesylate
CAS 862507-23-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H37FN6O6S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo LY2228820 dimesylate
Información de solubilidad DMSO : 61 mg/mL (99.55 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C2=C(NC(C(C)(C)C)=N2)C3=NC4=C(C=C3)N=C(N)N4CC(C)(C)C.OS(C)(=O)=O.OS(C)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 612.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.74
Porcentaje de pureza 96.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.