Learn More
RalB Antibody (OTI2C4), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Código de producto. 18424285 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18424285 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18424285 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273785AF532
Mouse Monoclonal Antibody
RalB Monoclonal antibody specifically detects RalB in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RalB
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C4
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GTP binding protein, RAS-like protein B, ras-related protein Ral-B, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B (ras related; GTP bindingprotein)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human RalB (NP_002872) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5899
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1