missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAIDD/CRADD Antibody (14G8), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18145459 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18145459 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18145459 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP242688C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RAIDD/CRADD Monoclonal specifically detects RAIDD/CRADD in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAIDD/CRADD
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 14G8
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CASP2 and RIPK1 domain containing adaptor with death domain, Caspase and RIP adapter with death domain, caspase and RIP adaptor with death domain, death domain containing protein CRADD, death domain-containing protein CRADD, MGC9163, RAIDDdeath adaptor molecule RAIDD, RIP-associated ICH1/CED3-homologous protein with death domain, RIP-associated protein with a death domain
Símbolos de los genes CRADD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human RAIDD/CRADD (1-199aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8738
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.