missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAI16 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18002037 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18002037 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18002037

Marca: Novus Biologicals NBP297743R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RAI16 Polyclonal specifically detects RAI16 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAI16
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen family with sequence similarity 160, member B2, FLJ11125, FLJ21801, MGC138352, RAI16, retinoic acid induced 16, Retinoic acid-induced protein 16
Símbolos de los genes FHIP2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RAI16 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64760
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.