Learn More
Eurofins DiscoverX Raf-1 Protein, Active
Código de producto. p-7228353
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
250 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
250 microgramos
Código de producto. 17300164
Marca: Eurofins DiscoverX 14352
Active, N-terminal GST-tagged recombinant human Raf-1 residues 306-end, containing the mutations Y340D and Y341D, for use in Kinase Assays.
Raf-1 is the cellular homolog of viral raf gene (v-raf). The encoded protein is a MAP kinase kinase kinase (MAP3K), which functions downstream of the Ras family of membrane associated GTPases to which it binds directly. Once activated, the cellular RAF1 protein can phosphorylate to activate the dual specificity protein kinases MEK1 and MEK2, which in turn phosphorylate to activate the serine/threonine specific protein kinases, ERK1 and ERK2. Activated ERKs are pleiotropic effectors of cell physiology and play an important role in the control of gene expression involved in the cell division cycle, apoptosis, cell differentiation and cell migration. Mutations in this gene are associated with Noonan syndrome 5 and LEOPARD syndrome 2.
EMBL X03484
Especificaciones
Formulación mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Peso molecular 65 kDa
Cantidad 10 μg
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína N-terminal GST
Sistema de expresión Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Forma de proteína Truncated
Grado de pureza o calidad ≥60%
Expresión Raf-1 (truncated), active
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.