missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Raf-1 Antibody (M208), Novus Biologicals™

Código de producto. 18638624 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18638624 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18638624 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP323358

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Raf-1 Monoclonal antibody specifically detects Raf-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Raf-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon M208
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000
Formulación PBS, 1 mg/ml BSA and 50% glycerol
Alias de gen cRaf, c-Raf, CRAFraf proto-oncogene serine/threonine protein kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, NS5, Proto-oncogene c-RAF, RAF, RAF proto-oncogene serine/threonine-protein kinase, Raf-1Oncogene RAF1, v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Clone (M208) was generated from a sequence corresponding to amino acids in the N-terminal region of human Raf-1. This Raf-1 sequence has high homology to rat and mouse Raf-1. [UniProt# P04049]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, mTOR Pathway, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5894
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.