missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rae-1 epsilon Antibody (205001) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 18580017 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18580017 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18580017 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1135L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Rae-1 epsilon Monoclonal antibody specifically detects Rae-1 epsilon in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rae-1 epsilon
Aplicaciones Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 205001
Conjugado DyLight 550
Dilución Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rat
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with mouse Rae-1 epsilon
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.