missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Rae-1 epsilon Monoclonal antibody specifically detects Rae-1 epsilon in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rae-1 epsilon |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 205001 |
| Conjugado | DyLight 350 |
| Dilución | Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | BaF3 mouse pro-B cell line transfected with mouse Rae-1 epsilon |
| Método de purificación | Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?