missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rae-1 Antibody (199205), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30039878 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30039878 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30039878 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB17581PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Rae-1 Monoclonal antibody specifically detects Rae-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rae-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 199205
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen dJ481F12.3;dJ800J21.1;Gle2;MIG14;Mnrp41;mRNA export factor RAE1;MRNP41;RAE1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with Rae-1 beta (Accession # NP_033043) and Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Rae-1 delta Leu29-Ser227 (Accession # Q9JI58)
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8480
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.