missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Rae-1 Monoclonal antibody specifically detects Rae-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rae-1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 199205 |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | dJ481F12.3,dJ800J21.1,Gle2,MIG14,Mnrp41,mRNA export factor RAE1,MRNP41,RAE1 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | BaF3 mouse pro-B cell line transfected with Rae-1 beta (Accession # NP_033043) and Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Rae-1 delta Leu29-Ser227 (Accession # Q9JI58) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?