Learn More
Rad9 Antibody (OTI7B11), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18187195 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18187195 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18187195 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273783AF700
Mouse Monoclonal Antibody
Rad9 Monoclonal specifically detects Rad9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rad9
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7B11
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen cell cycle checkpoint control protein RAD9A, DNA repair exonuclease rad9 homolog A, EC 3.1.11.2, hRAD9, RAD9, RAD9 (S. pombe) homolog, RAD9 homolog A (S. pombe)
Símbolos de los genes RAD9A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human Rad9 expression vector.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Repair, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5883.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a