missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rad9 Antibody (93A535), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18109919 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18109919 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18109919 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB12013600B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Rad9 Monoclonal specifically detects Rad9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rad9
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 93A535
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
N.º de referencia del gen Q99638
Alias de gen cell cycle checkpoint control protein RAD9A, DNA repair exonuclease rad9 homolog A, EC 3.1.11.2, hRAD9, RAD9, RAD9 (S. pombe) homolog, RAD9 homolog A (S. pombe)
Símbolos de los genes RAD9A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The antibody was raised against fusion protein of human full length Rad9.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Repair, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5883
Especificidad de la prueba In recombinant Rad9, a ∼50 kDa band is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.