Learn More
Memmert™ Gradilla para dispositivo de agitación para 357 tubos de ensayo
Código de producto. 17150375 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
WTB35
WTB50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17150375 WTB35 cada uno
17180395 WTB50 cada uno
2 options
Código de producto. 17150375
Marca: Memmert™ WTB35B48819
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Gradilla para dispositivo de agitación para 180 tubos de ensayo
  • Gradilla para dispositivo de agitación para tubos de ensayo
  • Accesorio
Specifications
Para utilizar con (equipo) WTB35
Tipo Gradilla para dispositivo de agitación para 357 tubos de ensayo de 18 mm
Diámetro (métrico) 18 mm