Learn More
Tenak™ Freezer Rack for Goblets
Freezer Rack designed for use in cryogenic LN2 freezers.
Marca: Tenak™ TE21926
Detalles adicionales : Peso : 1.92000kg
Descripción
- El cubilete admite entre 50 y 70 tubos capilares
- Dos muelles por estante aseguran el cubilete para que no se resbale
- Incluye un soporte para etiquetas que facilita la identificación de las muestras
- Incluye un asa, lo que facilita sujetar la gradilla cuando se usan guantes criogénicos
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Soporte de etiqueta, asa | |
Acero inoxidable | |
70 x 70 x 575 mm |
Cubiletes (4) | |
Cubiletes de 65 mm estándar con una altura de 125 mm |