Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 16 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca: Tenak™ TE15454
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Descripción
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricada en aluminio
Especificaciones
16 x 5 | |
Aluminio | |
450 x 135 x 272 mm |
Microplacas (80) | |
Congeladores verticales | |
16 mm |