Learn More
Abnova™ RABL3 Recombinant Protein
Código de producto. 16160004
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16160004 10 μg 10 microgramos
16170004 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16160004
Marca: Abnova™ H00285282P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH20832
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 285282
Peso molecular 51.7
Nombre RABL3 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MASLDRVKVLVLGDSGVGKSSLVHLLCQNQVLGNPSWTVGCSVDVRVHDYKEGTPEEKTCYIELWDVGGSVGSASSVKSTRAVFYNSVNGIIFVHDLTNKKSSQNLRRWSLEALNRDLVPTGVLVTNGDYDQEQFADNQIPLLVIGTKLDQIHETKRHEVLTTTAFLAEDFNPEEINLDCTNPRYLAAGSSNAVKLSRFFDKVIEKRYFLREGNQIPGFPDRKRFGAGTLKSLHYD
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen MGC23920
Nombre común RABL3
Símbolo de gen RABL3
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution