Learn More
RABL2A Monoclonal Antibody (OTI1A12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA502021
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17575761
  • 540.87€ / 100 microlitros
Descripción
This gene is a member of the RAB gene family which belongs to the RAS GTPase superfamily. The proteins in the family of RAS-related signaling molecules are small GTP-binding proteins that play important roles in the regulation of exocytotic and endocytotic pathways. This gene maps to the site of an ancestral telomere fusion event and may be a subtelomeric gene. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Especificaciones
Especificaciones
RABL2A
Monoclonal
0.43 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9UBK7
RABL2A
Full length human recombit protein of human RABL2A produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Western Blot
OTI1A12
Unconjugated
RABL2A
RAB, member of RAS oncogene family like 2A
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
11159
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.