Learn More
RABL2A Monoclonal Antibody (OTI1A12), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200010461
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17595761 30 μL 30 microlitros
17575761 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17595761
Marca: Origene Technologies TA502021S
Mouse Monoclonal Antibody
RABL2A Monoclonal antibody specifically detects RABL2A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno RABL2A
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A12
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RABL2A
N.º de referencia del gen Q9UBK7
Alias de gen 1110031N17Rik; AW549303; RAB, member of RAS oncogene family-like 2; RAB, member of RAS oncogene family-like 2A; RAB, member of RAS oncogene family-like 2B; RAB, member RAS oncogene family-like 2; Rabl2; RABL2A; Rabl2b; rab-like protein 2A; rab-like protein 2B; RP11-395L14.2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human RABL2A produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11159
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1