Learn More
Rabies Virus Glycoprotein Antibody [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Código de producto. 30281410 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30281410 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30281410
Marca: Novus Biologicals NBP343766AF594
Rabbit Polyclonal Antibody
Rabies Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Rabies Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rabies Virus Glycoprotein
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50 mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Rabies Virus Glycoprotein
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG