missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabies Virus Antibody (Rab-50), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18545604 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18545604 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18545604

Marca: Novus Biologicals NB10063045B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Rabies Virus Monoclonal antibody specifically detects Rabies Virus in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rabies Virus
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon Rab-50
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen Glycoprotein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified virions of SAD-Vnukova strain followed by Pitman-Moore strain.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.