missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RABGGTB Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18193533 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18193533 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18193533 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP232214

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RABGGTB Polyclonal specifically detects RABGGTB in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RABGGTB
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000 - 1:10000, Immunoprecipitation 2 - 10 ug/mg lysate
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_004573.2
Alias de gen EC 2.5.1.60, Geranylgeranyl transferase type II subunit beta, geranylgeranyl transferase type-2 subunit beta, GGTase-II-beta, GGTB, Rab geranylgeranyltransferase subunit beta, Rab geranyl-geranyltransferase subunit beta, Rab geranylgeranyltransferase, beta subunit, Rab GG transferase beta, Rab GGTase beta, Type II protein geranyl-geranyltransferase subunit beta
Símbolos de los genes RABGGTB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 281 to 331 of human Rab Geranylgeranyltransferase, Beta Subunit using the numbering given in entry NP_004573.2 (GeneID 5876).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5876
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.