missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RABGAP1 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18639299 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18639299 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18639299 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP244284IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RABGAP1 Polyclonal antibody specifically detects RABGAP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RABGAP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp586D2123, GAP and centrosome-associated protein, GAPCENA, RAB GTPase activating protein 1, rab GTPase-activating protein 1, rab6 GTPase activating protein (GAP and centrosome-associated), Rab6 GTPase activating protein, GAPCenA, Rab6 GTPase-activating protein GAPCenA, RP11-123N4.2, TBC1 domain family, member 11, TBC1D11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The epitope recognized by this antibody maps to a region between residue 1 to 50 of human Rab GTPase-activating protein 1 using the numbering given in entry Q9Y3P9.3 (GeneID 23637).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23637
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.